About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C15H24O3
CAS号:
分子量:
291.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
97% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
280-282 °C (lit.)
质量偏移
M+3
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-FDFADMNFSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3