特点
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
IC1=CC(O[13C]2=[13C](I)[13CH]=[13C](C[C@H](N)C(O)=O)[13CH]=[13C]2I)=CC=C1O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1/i3+1,4+1,7+1,10+1,11+1,14+1
InChI key
AUYYCJSJGJYCDS-HRUXDFQWSA-N
一般描述
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
其他客户在看
商品
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.