推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
95% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+6
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](Oc2ccc(O)c(I)c2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i3+1,4+1,7+1,10+1,11+1,14+1;
InChI key
HFEMPWKWYHWPQX-JHEBROADSA-N
相关类别
包装
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3