Merck
686611
Sigma-Aldrich
聚酯-32-羟基-1-乙炔双-MPA 枝状物,5 代
97%
别名:
Dendron-G5-Acetylene-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C158H252O94
分子量:
3655.64
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
hydroxyl surface groups
方案
97%
表单
powder (lyophilized)
分子量
generation 5
特点
focal point acetylene
表面基团编号
32
储存温度
2-8°C
一般描述
分子量计算值3,656
可溶于多种溶剂,如 THF、DMSO、DMF、甲醇和水。
其他说明
bis-MPA 即 2,2-二羟甲基丙酸
法律信息
Polymer Factory Sweden AB 生产
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.