描述
amino surface groups
品質等級
形狀
liquid
分子量
generation 1.0
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
號表面基團
8
折射率
n20/D 1.362
bp
64.7 °C
密度
0.82 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCNC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C62H128N26O12/c63-13-21-71-51(89)1-33-83(34-2-52(90)72-22-14-64)45-29-79-59(97)9-41-87(42-10-60(98)80-30-46-84(35-3-53(91)73-23-15-65)36-4-54(92)74-24-16-66)49-50-88(43-11-61(99)81-31-47-85(37-5-55(93)75-25-17-67)38-6-56(94)76-26-18-68)44-12-62(100)82-32-48-86(39-7-57(95)77-27-19-69)40-8-58(96)78-28-20-70/h1-50,63-70H2,(H,71,89)(H,72,90)(H,73,91)(H,74,92)(H,75,93)(H,76,94)(H,77,95)(H,78,96)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,99)(H,82,100)
InChI 密鑰
QVWIZHOFYGKROL-UHFFFAOYSA-N
應用
- 金-树枝状聚合物纳米复合材料:乙二胺为核,用PAMAM树枝状聚合物合成金-树枝状聚合物并分析形态。评估它们的生物医学应用前景(Vasile, Serafim, Petre, Giol, 2014)。
- 建立DNA相互作用模型:分析DNA与不同代聚酰胺-胺树枝状聚合物形成的复合物,着重建立DNA对聚合物的缠绕和渗透模型,包括1.0代树枝状聚合物(Qamhieh, Nylander, Black, Attard, 2014)。
外觀
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
其他客户在看
商品
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.