描述
hydroxyl surface groups
质量水平
方案
≥97%
表单
powder (lyophilized)
分子量
generation 3
表面基团编号
32 (avg.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C155H256O93/c1-127(39-156,40-157)99(188)225-79-147(21,80-226-100(189)128(2,41-158)42-159)119(208)241-71-143(17,72-242-120(209)148(22,81-227-101(190)129(3,43-160)44-161)82-228-102(191)130(4,45-162)46-163)115(204)221-35-31-216-29-30-217-95-155(96-218-32-36-222-116(205)144(18,73-243-121(210)149(23,83-229-103(192)131(5,47-164)48-165)84-230-104(193)132(6,49-166)50-167)74-244-122(211)150(24,85-231-105(194)133(7,51-168)52-169)86-232-106(195)134(8,53-170)54-171,97-219-33-37-223-117(206)145(19,75-245-123(212)151(25,87-233-107(196)135(9,55-172)56-173)88-234-108(197)136(10,57-174)58-175)76-246-124(213)152(26,89-235-109(198)137(11,59-176)60-177)90-236-110(199)138(12,61-178)62-179)98-220-34-38-224-118(207)146(20,77-247-125(214)153(27,91-237-111(200)139(13,63-180)64-181)92-238-112(201)140(14,65-182)66-183)78-248-126(215)154(28,93-239-113(202)141(15,67-184)68-185)94-240-114(203)142(16,69-186)70-187/h156-187H,29-98H2,1-28H3
InChI key
IEXLGBFSIFJFKP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
商品
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.