描述
hydroxyl surface groups
质量水平
方案
≥97%
表单
powder (lyophilized)
分子量
generation 2
表面基团编号
16 (avg.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C75H128O45/c1-63(23-76,24-77)51(92)113-39-71(9,40-114-52(93)64(2,25-78)26-79)59(100)109-19-15-104-13-14-105-47-75(48-106-16-20-110-60(101)72(10,41-115-53(94)65(3,27-80)28-81)42-116-54(95)66(4,29-82)30-83,49-107-17-21-111-61(102)73(11,43-117-55(96)67(5,
InChI key
JXYWLUDKZAKIOZ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
商品
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.