Merck
683531
Sigma-Aldrich
4-碘-1-甲基-1H-吡唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5IN2
CAS号:
分子量:
208.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
59-64 °C
官能团
iodo
SMILES字符串
Cn1cc(I)cn1
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
InChI key
RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)