Merck
683418
Sigma-Aldrich
二丁基(异丙基)锂镁盐
0.7 M in diethyl ether/hexanes
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H25LiMg
分子量:
188.56
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.7 M in diethyl ether/hexanes
密度
0.708 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)C(C)C
InChI
1S/2C4H9.C3H7.Li.Mg/c2*1-3-4-2;1-3-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H3;;/q;;;+1;-1
InChI 密鑰
NRIMXEIECWMTKG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
会因缓慢水解而造成产品浑浊。不影响使用。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3