Merck
345113
Sigma-Aldrich
二-正丁基镁 溶液
1.0 M in heptane
别名:
Bis-n-butylmagnesium, Dibutylmagnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3]2Mg
CAS号:
分子量:
138.53
Beilstein:
3535184
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
1.0 M in heptane
密度
0.713 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
InChI key
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
丁基镁溶液是合成有机镁化合物的有用试剂。
应用
丁基镁溶液可用作芳香族和脂肪族苄硫醚脱保护的试剂,在二氯化二茂钛存在下合成相应的苄硫醇。它也可以作为催化剂,在手性配体的存在下,通过氮丙啶与取代的四唑的不对称开环反应合成对映体富集的含氮杂环衍生物
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
21.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-6 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Dan Li et al.
Organic letters, 19(12), 3211-3214 (2017-05-31)
A magnesium-catalyzed asymmetric ring-opening reaction of aziridines with substituted tetrazoles is reported. The current protocol proceeds smoothly and gives the corresponding desymmetrization products in high yields and good enantioselectivities. A new chiral ligand was synthesized from azetidine and (R)-BINOL and
A mild and practical deprotection method for benzyl thioethers
Akao A, et al.
Tetrahedron Letters, 47, 5337-5340 (2006)