Merck
682136
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4,12-双(二苯基膦)-[2.2]-对环芳烷
96%
别名:
(S)-Phanephos
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H34P2
分子量:
576.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +34°, c = 1 in chloroform
mp
224-226 °C
SMILES 字串
C1Cc2ccc(CCc3ccc1cc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C40H34P2/c1-5-13-35(14-6-1)41(36-15-7-2-8-16-36)39-29-31-21-25-33(39)27-23-32-22-26-34(28-24-31)40(30-32)42(37-17-9-3-10-18-37)38-19-11-4-12-20-38/h1-22,25-26,29-30H,23-24,27-28H2
InChI 密鑰
GYZZZILPVUYAFJ-UHFFFAOYSA-N
應用
脱氢氨基酸、甲酯和酮的不对称氢化反应的有效配体。
法律資訊
与 Johnson Matthey Catalyst 联合销售,仅供研究使用。适用美国专利 US5874629 以及由此产生的专利。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Burk et al.
Organic letters, 2(26), 4173-4176 (2001-01-11)
PhanePhos-ruthenium-diamine complexes catalyze the asymmetric hydrogenation of a wide range of aromatic, heteroaromatic, and alpha, beta-unsaturated ketones with high activity and excellent enantioselectivity.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6207-6207 (1997)
商品
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.