Merck
667854
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-双((2S,5S)-2,5-二苯基膦)乙烷
kanata purity
别名:
(S,S)-Ph-BPE,BPE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H36P2
分子量:
506.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
mp
143-147 °C
官能团
phenyl
phosphine
SMILES字符串
C1C[C@H](P(CCP2[C@@H](CC[C@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m0/s1
InChI key
VHHAZLMVLLIMHT-CUPIEXAXSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)