Merck
665347
Sigma-Aldrich
(S,R)-(+)-(3,5-二氧杂-4-磷杂环庚二烯并[2,1-a:3,4-a′]二萘-4-基)-(1-苯基乙基)胺
96%
别名:
(+)-N-(1(R1-Phenylethyl)-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine,.(11b,S)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H25NO2P
分子量:
438.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
213-220 °C
SMILES字符串
C[C@@H](NP1Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45)c6ccccc6
InChI
1S/C28H22NO2P/c1-19(20-9-3-2-4-10-20)29-32-30-25-17-15-21-11-5-7-13-23(21)27(25)28-24-14-8-6-12-22(24)16-18-26(28)31-32/h2-19,29H,1H3/t19-/m1/s1
InChI key
OXUOPBPAVLQNGC-LJQANCHMSA-N
法律信息
经 DSM 授权销售,仅供研究使用。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)