About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12O2S
CAS号:
分子量:
184.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
41-46 °C
SMILES字符串
CC1(C)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C9H12O2S/c1-9(2)5-10-7-3-12-4-8(7)11-6-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3
InChI key
PUEUIEYRIVFGLS-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
208.9 °F
闪点(°C)
98.3 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
商品
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.