Merck
R6626
Sigma-Aldrich
罗丹明B
≥95% purity (HPLC), powder
别名:
四乙基若丹明, 碱性紫 10, 罗丹明 B, 若丹明 O
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H31ClN2O3
CAS号:
分子量:
479.01
顏色索引編號:
45170
Beilstein:
4091619
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
product name
罗丹明B, ≥95% (HPLC)
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
faint green to very dark green
mp
210-211 (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 mg/mL
密度
0.79 g/cm3
&epsilon ;(消光係數)
104500-115800 at 542-554 nm in methanol
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
罗丹明B是咕吨染料, 可作为水相荧光示踪剂。它被用作纺织品和食品的着色剂。罗丹明B与眼睛、皮肤和呼吸道刺激有关。它被用作口服狂犬病疫苗的生物标志物。
應用
罗丹明B已被用于:
  • 代表四甲基罗丹明(TMR)的荧光
  • 制备用于共聚焦激光扫描显微镜的粘合树脂
  • 作为荧光染料用于血淋巴细胞内染料定量和视网膜图像采集
  • 描述脑特异性染料捕获
  • 靶标成像
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Micromorphology of resin/dentin interfaces using 4th and 5th generation dual-curing adhesive/cement systems: a confocal laser scanning microscope analysis
Arrais CAG, et al.
The Journal of Adhesive Dentistry (2009)
Sulfadimethoxine and rhodamine B as oral biomarkers for European badgers (Meles meles)
Southey AK, et al.
Journal of Wildlife Diseases, 38(2), 378-384 (2002)
Novel models for studying the blood-brain and blood-eye barriers in Drosophila
Nag S, et al.
The Blood-Brain and Other Neural Barriers, 357-369 (2011)
5 nm Silver Nanoparticles Amplify Clinical Features of Atopic Dermatitis in Mice by Activating Mast Cells
HanGoo Kang
Nano-Micro Letters (2016)
Palmitate mediated diacylglycerol accumulation causes endoplasmic reticulum stress, Plin2 degradation, and cell death in H9C2 cardiomyoblasts
AliAkoumi
Experimental Cell Research (2017)