Merck
669210
Sigma-Aldrich
3,4-(2′,2′-二乙基丙烯)二氧噻吩
97%
别名:
3,3-二乙基-3,4-二氢-2H-噻吩并[3,4-b][1,4]二氧杂环庚, EDOT 类似物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16O2S
分子量:
212.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.534
密度
1.109 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCC1(CC)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C11H16O2S/c1-3-11(4-2)7-12-9-5-14-6-10(9)13-8-11/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
HMKHKPKUPVRLOW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.