方案
95%
表单
liquid
官能团
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N1[C@@H](CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m0/s1
InChI key
WGIAUTGOUJDVEI-NSHDSACASA-N
应用
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F
闪点(°C)
110 °C