Merck
D183806
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基吡咯烷(顺反异构体混合物)
93%, technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13N
CAS号:
分子量:
99.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
方案
93%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4299 (lit.)
沸点
105-106 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1CCC(C)N1
InChI
1S/C6H13N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ZEBFPAXSQXIPNF-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
44.6 °F - closed cup
闪点(°C)
7 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)