Merck
132675
Sigma-Aldrich
3-溴苯乙烯
97%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
别名:
1-Bromo-3-ethenylbenzene, 1-Bromo-3-vinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHC6H4Br
CAS号:
分子量:
183.05
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
97%
表单
liquid
包含
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.591 (lit.)
沸点
74-75 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
InChI key
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.4 °F - closed cup
闪点(°C)
68 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)