化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
125-128 °C/0.14 mmHg (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup