Merck
497517
Sigma-Aldrich
苯甲基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
别名:
苄基溴化锌, 苯甲基溴化锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2ZnBr
CAS号:
分子量:
236.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
浓度
0.5 M in THF
密度
0.978 g/mL at 25 °C
官能团
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br[Zn]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
OQPRTUBCROVGHA-UHFFFAOYSA-M
应用
苄基溴化锌溶液可作为亲核试剂用于 1,2-二芳基乙基哌嗪的 Mannich 型合成。还可进行 C-C 与芳基卤化物的交叉偶联反应。
法律信息
Rieke Metals,Inc. 产品。
Rieke 是 Rieke Metals,Inc. 的注册商标。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.22 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Straightforward three-component synthesis of diarylmethylpiperazines and 1, 2-diarylethylpiperazines.
Sengmany S, et al.
Tetrahedron, 63(18), 3672-3681 (2007)
Nickel Complexes Modified by O, N, O?-Ligands as Synthons for the Straightforward Synthesis of Highly Efficient Precatalysts for C-C Bond Formation.
Someya CI, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 1(4), 322-326 (2012)