Merck
522562
Sigma-Aldrich
3-羟基苯硼酸频哪醇酯
97%
别名:
3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二杂氧戊硼烷-2-基)苯酚, 3-羟基苯硼酸, 频哪醇环酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17BO3
分子量:
220.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
mp
94-98 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8,14H,1-4H3
InChI key
MUKIFYQKIZOYKT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)