Merck
489158
Sigma-Aldrich
三乙基(硅烷-d)
97 atom % D
别名:
氘代三乙基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)3SiD
CAS号:
分子量:
117.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
97 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.4117 (lit.)
沸点
107 °C (lit.)
密度
0.737 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H][Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D
InChI key
AQRLNPVMDITEJU-WHRKIXHSSA-N
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)