Merck
710296
Sigma-Aldrich
4-[(4-吗啉)甲基]苯基碘化锌 溶液
0.25 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14INOZn
分子量:
368.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solution
质量水平
浓度
0.25 M in THF
密度
0.952 g/mL at 25 °C
官能团
ether
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
I[Zn]c1ccc(CN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C11H14NO.HI.Zn/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h2-5H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GOBILRZIPCIKSR-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-16.99 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)