化驗
97%
形狀
solid
mp
27-31 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H17BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChI 密鑰
KKLCYBZPQDOFQK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
苯硼酸频哪醇酯又称硼酸酯,通常用于金属催化的C-C键形成反应,如Suzuki-Miyaura反应。
應用
苯硼酸频哪醇酯可用于:
- 通过与三氟二乙氨基硫醚(DAST)和苯基三氟硼酸钾反应制备亚磺酰胺衍生物。
- 用作研究各类SiliaCat Pd(0)基芳基碘化物的Suzuki-Miyaura偶联底物。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Metal-Free Cross-Coupling of Arylboronic Acids and Derivatives with DAST-Type Reagents for Direct Access to Diverse Aromatic Sulfinamides and Sulfonamides
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(36), 10811-10815 (2016)
Heterogeneous Pd/C-catalyzed ligand-free Suzuki-Miyaura coupling reaction using aryl boronic esters
Tetrahedron, 63(43), 10596-10602 (2007)
Enhanced heterogeneously catalyzed Suzuki-Miyaura reaction over SiliaCat Pd (0)
Tetrahedron Letters, 54(35), 4712-4716 (2013)