Merck
499382
Sigma-Aldrich
2-吡啶基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
别名:
吡啶基-2-溴化锌, 溴-2-吡啶锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4BrNZn
分子量:
223.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
浓度
0.5 M in THF
密度
0.974 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br[Zn]c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
XYTLXTHDABUPLT-UHFFFAOYSA-M
应用
用于制备铱催化不对称反应的 P,N 配体。
法律信息
Rieke Metals,Inc. 产品。
Rieke 是 Rieke Metals,Inc. 的注册商标。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.2 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
New P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Tanasri Bunlaksananusorn et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(33), 3941-3943 (2003-09-02)