Merck
479578
Sigma-Aldrich
Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H24O3Ti
分子量:
276.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CO[Ti](OC)OC.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)