Merck
339180
Sigma-Aldrich
乙氧基锗
≥99.95% trace metals basis
别名:
四乙氧基锗
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ge(OC2H5)4
CAS号:
分子量:
252.88
Beilstein:
3661173
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
≥99.95% trace metals basis
表单
liquid
反应适用性
core: germanium
reagent type: catalyst
杂质
≤0.01% Si
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCO[Ge](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20GeO4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
GXMNGLIMQIPFEB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
溶胶-凝胶中间体,用于光纤和光敏 SiO2-BeO2 玻璃。
其他说明
含有甲苯
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
120.0 °F - closed cup
闪点(°C)
48.9 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 73, 443-443 (1986)
Non-Cryst. Solids, 168, 195-195 (1994)