Merck
464171
Sigma-Aldrich
氢氧化锆(IV)
97%
别名:
氢氧化锆, 锆酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zr(OH)4
CAS号:
分子量:
159.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
97%
表单
powder
密度
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
O[Zr](O)(O)O
InChI
1S/4H2O.Zr/h4*1H2;/q;;;;+4/p-4
InChI key
HAIMOVORXAUUQK-UHFFFAOYSA-J
一般描述
氢氧化锆是白色至米白色固体,略溶于水。具有高比表面积,强离子交换能力,良好的热稳定性和介电性。
应用
氢氧化锆可用 于:
  • 作为起始材料制备 硫酸化氧化锆催化剂, 用于山梨醇的液相脱水。
  • 涂覆磁性材料,用于去除溶液中的阴离子染料。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Liquid-phase dehydration of sorbitol to isosorbide using sulfated zirconia as a solid acid catalyst
Nazmul Abedin Khan, et al
Applied Catalysis A: General, 452, 34-38 (2013)
Selective and Efficient Removal of Anionic Dyes from Solution by Zirconium(IV) Hydroxide-Coated Magnetic Materials
Yanyan Hu and Runping Han
Journal of Chemical and Engineering Data, 64, 791-799 (2019)