蒸汽壓力
152 mmHg ( 25 °C)(lit.)
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp
175-177 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
VDJJKYYENYIHFF-UHFFFAOYSA-J
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
其他客户在看