Merck
357405
Sigma-Aldrich
氯化锆(IV)
≥99.9% trace metals basis
别名:
四氯化锆, 氯化锆
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZrCl4
CAS号:
分子量:
233.04
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
1 mmHg ( 190 °C)
质量水平
方案
≥99.9% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
杂质
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
转变温度
sublimation point 331 °C
密度
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
氯化锆 (IV) 可以作为各种路易斯酸催化的高效催化剂;例如:
  • 吲哚与醛/酮的亲电加成反应,生成双(吲哚基)甲烷。活化芳烃的亲电胺化;
  • 缩醛的转硫代乙酰化;
  • 杂环-N-氧化物的脱氧;
  • 硝基化合物的还原;
  • 羰基化合物转化为 1,3-氧硫杂环戊烷;
  • 合成 3,4-二氢嘧啶-2 (1H)-酮合成的Biginelli反应;
  • 非活化羧酸和胺的直接酰胺偶联;
  • 喹喔啉和吡啶并 [2,3-b] 吡嗪的合成;
  • 叔丁基二甲基硅醚 (TBDMS) 的脱保护。
通过改性Bouveault反应活化吡咯烷以提高转化成相应的α-二甲胺的转化率。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry null
Zirconium(IV) Chloride - Catalysed Reaction of Indoles: An Expeditious Synthesis of Bis(indolyl)methanes
Nagawade RR, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12) (2005)
Zirconium(IV) chloride as versatile catalyst for the expeditious synthesis of quinoxalines and pyrido[2,3-b]pyrazines under ambient conditions
Aghapoor K, et al.
Transition Metal Chemistry, 35(1), 49-53 null
A facile zirconium(IV) chloride catalysed selective deprotection of t-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers
Sharma GVM, et al.
Tetrahedron Letters, 44, 4689-4691 (2003)
Aldrichimica Acta, 18, 31-31 (1985)