Merck
338001
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮锆
97%
别名:
2,4-戊二酮 锆(IV) 衍生物, 2,4-戊烷二酮锆(IV), 四(2,4-戊二酮)锆
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zr(C5H7O2)4
CAS号:
分子量:
487.66
Beilstein:
4160373
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
97%
表单
powder
反应适用性
core: zirconium
reagent type: catalyst
SMILES字符串
CC(=O)\C=C(\C)O[Zr](O\C(C)=C/C(C)=O)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/4C5H8O2.Zr/c4*1-4(6)3-5(2)7;/h4*3,6H,1-2H3;/q;;;;+4/p-4/b4*4-3-;
InChI key
FPFOSIXCIBGKOH-MTOQALJVSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
乙酰丙酮锆(IV)是一种白色结晶性有机金属固体,广泛用作合成锆基纳米材料和薄膜的溶胶-凝胶前驱体。也可用于催化和聚合物合成领域。
应用
乙酰丙酮锆(IV)可用于:
  • 作为溶胶-凝胶前驱体,合成具有光催化活性的氧化锆纳米颗粒。
  • 作为提高钙钛矿太阳能电池中电子传输层性能的添加剂。
  • 合成制备乙酰丙酮锆(a-ZrAcac)薄膜作为聚合物太阳能电池的阴极缓冲层 。其平均能量 转换效率(PCE)为8.75%, 与传统的Ca/Al阴极器件相比显著提高。
  • 合成用于有机场效应晶体管低压工作的高κ氧化锆 栅极电介质 。
  • 制造量子点发光器件(QLED)的导电中间层,可提高量子效率和功率效率, 并延长使用寿命。
  • 作为合成可生物降解多酸的开环引发剂。
  • 作为合成聚丙交酯三元共聚物的催化剂 。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Room-temperature fabrication of ultrathin oxide gate dielectrics for low-voltage operation of organic field-effect transistors
Young Min Park, et al.
Advanced Materials, 23, 971-974 (2011)
Trzaska, S.T. et al.
Chemistry of Materials, 11, 130-130 (1999)
Modified sol-gel based nanostructured zirconia thin film: preparation, characterization, photocatalyst and corrosion behavior
Ali Majedi, et al.
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 26, 932-942 (2016)
Inverted quantum dot light-emitting diodes with conductive interlayers of zirconium acetylacetonate
Yifei Li, et al.
Journal of Materials Chemistry, 7, 3154-3159 (2019)
High performance polymer solar cells with as-prepared zirconium acetylacetonate film as cathode buffer layer
Zhan'ao Tan, et al.
Scientific Reports, 4, 4691-4691 (2014)