Merck
14616
Sigma-Aldrich
碱式碳酸锆(IV)
≥40% ZrO2 basis
别名:
Zirconium hydroxycarbonate, [μ-[Carbonato(2-)-κO:κO′]]dihydroxydioxodizirconium
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
成份
ZrO2, ≥40%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H2O.2O.2Zr/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);2*1H2;;;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
應用
碱式碳酸锆(IV)可用作催化剂:
  • 用于Meerwein–Ponndorf–Verley还原反应还原HMF和糠醛
  • 一锅法将二羟基丙酮转化为乳酸乙酯
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1