About This Item
线性分子式:
Ge(OCH(CH3)2)4
CAS号:
分子量:
308.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
liquid
反应适用性
core: germanium
reagent type: catalyst
沸点
167 °C (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C12H28GeO4/c1-9(2)14-13(15-10(3)4,16-11(5)6)17-12(7)8/h9-12H,1-8H3
InChI key
PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
140.0 °F - closed cup
闪点(°C)
60 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter