Merck
396354
Sigma-Aldrich
四甲基锗
98%
别名:
Tetramethylgermane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)4Ge
CAS号:
分子量:
132.78
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
6.74 psi ( 20 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
反應適用性
core: germanium
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
43-44 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−88 °C (dec.) (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Ge/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氧化锗薄膜的化学气相沉积前体。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-34.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-37 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Thin Solid Films, 189, 293-293 (1990)