Merck
396362
Sigma-Aldrich
甲氧基锗
别名:
四甲氧基锗
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ge(OCH3)4
CAS号:
分子量:
196.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
core: germanium
reagent type: catalyst
雜質
≤5% methyl alcohol
折射率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
66-67 °C/36 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (dec.) (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CO[Ge](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12GeO4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
InChI 密鑰
ACOVYJCRYLWRLR-UHFFFAOYSA-N
應用
在 GeS2 和红外透明光学仪器形成中的溶胶-凝胶中间体。
  • Used as a promoting agent for vanadyl pyrophosphate-catalyzed oxidation reactions
  • Used to prepare sol-gel hybrid organic-inorganic coatings for capillary microextension and gas chromatography (GC)
  • For preparation of metal(IV) β-cyclodextrin bucket wheel complex
  • Preparation of gold nanoparticle templated germania nanoshells
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
105.8 °F
閃點(°C)
41 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the American Chemical Society, 112, 5636-5636 (1990)
Ceram. Bull., 63, 1427-1427 (1984)