Merck
211729
Sigma-Aldrich
三甲基氯化锗
98%
别名:
Trimethylgermanium chloride, 三甲基氯锗烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3GeCl
CAS号:
分子量:
153.20
Beilstein:
3535109
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
沸点
102 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Ge](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
33.8 °F - closed cup
闪点(°C)
1 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Virginia Solar Fernandez et al.
Antioxidants & redox signaling, 32(4), 217-227 (2019-11-07)
Aims: Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like-2 factor (NRF-2) is a transcription factor well known to provide an advantage for cancer