Merck
436216
Sigma-Aldrich
聚(4-乙烯基苯酚)
Mw ~11,000
别名:
PVP, 聚(4-乙基苯酚)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H4OH)]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
分子量
Mw ~11,000
雜質
≤0.2 wt. % Monomer
折射率
n20/D 1.6
mp
360 °C (dec.)
轉變溫度
Tg 130-185 °C
溶解度
alcohols, ethers, ketones and esters: soluble
aromatics, petroleum ethers and chlorinated hydrocarbons: insoluble
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI 密鑰
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用作光致抗蚀剂中酚醛树脂的替代物,助粘剂,并且可以提高热熔胶的耐热性,改善金属表面精整的表面处理。用作塑料中的抗氧化剂和阻燃剂的衍生物。聚合物混合物的组分,从而改变表面特性并提高抗冲击性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3