Merck
380547
Sigma-Aldrich
4-乙酰氧基苯乙烯
96%, contains 200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
别名:
乙酸-4-乙烯基苯基酯, 对乙酰氧基苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C6H4CH=CH2
CAS号:
分子量:
162.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
包含
200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.538 (lit.)
黏度
4.2 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
bp
260 °C (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
特異性
反应性比率:4-乙酰氧基苯乙烯/苯乙烯 1.02/0.80
4-乙酰氧基苯乙烯/甲基丙烯酸甲酯 0.76/0.88
4-乙酰氧基苯乙烯/马来酸酐 0/0
應用
用于显微光刻技术的聚合物。易于衍生化的对羟基苯乙烯的前体。
特點和優勢
发生自由基聚合,与苯乙烯相似
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
商品
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator