蒸汽密度
2 (vs air)
质量水平
蒸汽压
23.8 mmHg ( 25 °C)
表单
crystalline
分子量
average Mn ~1,600
组成
allyl alcohol, 33 mol %
expl. lim.
18 %
密度
1.083 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
OCC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H6O/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2,4H,1,3H2
InChI key
WXNYILVTTOXAFR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3