Merck
407909
Sigma-Aldrich
N-(苄氧羰基氨基)-1-乙醇
98%
别名:
2-苄氧羰基氨基-1-乙醇, N-(2-羟基乙基)氨基甲酸苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2NHCO2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
195.22
Beilstein:
2050891
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
bp
215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
官能基
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES 字串
OCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c12-7-6-11-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,11,13)
InChI 密鑰
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3