Merck
157929
Sigma-Aldrich
甲氧甲酰基亚甲基三苯基膦
98%
别名:
(三苯基膦烯)乙酸甲酯, 甲氧羰基亚甲基三苯基正磷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3P=CHCO2CH3
CAS号:
分子量:
334.35
Beilstein:
618430
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
powder
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
168-172 °C (lit.)
官能团
ester
phosphine
SMILES字符串
COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
InChI key
NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Wittig 试剂,用于醛的二碳同素化反应生成 α,β-不饱和酯。在三乙胺存在的条件下,也可用于与重氮基乙酸甲酯反应高效合成吡唑。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron, 63, 1074-1074 (2007)
Tetrahedron Letters, 48, 883-883 (2007)