Merck
304026
Sigma-Aldrich
环戊二烯化钠
2.4 M in THF
别名:
环戊二烯基钠 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5Na
CAS号:
分子量:
88.08
Beilstein:
969542
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reagent type: ligand
浓度
2.4 M in THF
密度
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Na]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Na/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
InChI key
PDTZVKVFAJGNRV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
也可用于以下物质的合成:
  • 二茂钌和富勒烯分子杂交物, Ru(η5- C60Me5)( η5-C5H5) (松散二茂钌)。
  • 通过钯催化的烯丙基烷基化作用生成烯丙基取代的环戊二烯。
  • 双(环戊二烯基)二氯化锆,其可用作二吲哚甲烷合成和杂芳基烷基化的催化剂。
  • 由二苯基膦炔烃和CoCl(PPh3)3生成Cp-cobaltacycle。
环戊二烯基钠可用作制备茂金属和环戊二烯基金属络合物的有用试剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Journal of Organometallic Chemistry, 467, 75-75 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 2007-2007 (1994)
Bis (cyclopentadienyl) zirconium dichloride for alkylation of heteroaromatics and synthesis of bis (indolyl) methanes.
Kantam ML, et al.
Catalysis Letters, 98(2-3), 117-121 (2004)
Synthesis and reactivity of bucky ruthenocene Ru(η5- C60Me5)( η5-C5H5).
Matsuo Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 33(1), 68-69 (2003)
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 5831-5831 (2006)