Merck
395404
Sigma-Aldrich
氯化钛(IV) 四氢呋喃复合物
97%
别名:
四氯双(四氢呋喃)合钛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TiCl4 · 2THF
CAS号:
分子量:
333.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
mp
126-128 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四氯化钛四氢呋喃络合物,即TiCl4-THF,具有路易斯酸性质,常用作有机合成试剂。可用作各种Friedel-Crafts反应催化剂合成芳香化合物。
應用
四氯化钛四氢呋喃络合物可用作分子间氢胺化反应催化剂。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1