Merck
458139
Sigma-Aldrich
Luperox® TBH70X, 丁基过氧化氢 溶液
70 wt. % in H2O
别名:
叔丁基过氧化氢 溶液, TBHP, 1,1-二甲基乙基-过氧化氢, 2-过氧化氢-2-甲基丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COOH
CAS号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1098280
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
浓度
12.25-13.31% (active oxygen)
69.0-75.0% (Na2S2O3, titration)
70 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.386
pH值(酸碱度)
4.3
沸点
96.2 °C
密度
0.93 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
InChI key
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
以醛类和盐酸胺盐为原料,铁催化高效合成酰胺类化合物
以醛类和盐酸胺盐为原料,铁催化高效合成酰胺类化合物
用于氧化反应的多功能试剂。
法律信息
Arkema Inc. 产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
107.6 °F - closed cup
闪点(°C)
42 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Inorgorganica Chimica Acta, 357, 2237-2244 (2004)
J. Chem. Res. Synop., 7, 390-394 (2003)
Sci. Synth., 3, 91-131 (2004)
J. Catal., 224, 288-296 (2004)
Laura Parma et al.
Cells, 9(2) (2020-02-07)
Unstable atherosclerotic plaques frequently show plaque angiogenesis which increases the chance of rupture and thrombus formation leading to infarctions. Hypoxia plays a role in angiogenesis and inflammation, two processes involved in the pathogenesis of atherosclerosis. We aim to study the