Merck
383252
Sigma-Aldrich
碘化锗(IV)
99.99% trace metals basis
别名:
四碘化锗
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
GeI4
CAS号:
分子量:
580.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99.99% trace metals basis
表单
powder
杂质
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
I[Ge](I)(I)I
InChI
1S/GeI4/c2-1(3,4)5
InChI key
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)