About This Item
线性分子式:
CF3SO3COCF3
CAS号:
分子量:
246.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等级
technical grade
蒸汽压
400 mmHg ( 21.1 °C)
方案
90%
表单
liquid
沸点
62-63 °C (lit.)
官能团
fluoro
triflate
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)C(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O4S/c4-2(5,6)1(10)13-14(11,12)3(7,8)9
InChI key
FWJGTOABGBFQNT-UHFFFAOYSA-N
应用
强效三氟乙酰化剂。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4156-4156 (1987)