Merck
158534
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸
reagent grade, 98%
别名:
TFMSA, 三氟甲烷磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO3H
CAS号:
分子量:
150.08
Beilstein:
1812100
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽密度
5.2 (vs air)
蒸汽壓力
8 mmHg ( 25 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
密度
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
InChI 密鑰
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
三氟甲磺酸是最强的单质子有机酸。它是通过双(三氟甲硫基)汞与过氧化氢水溶液的氧化反应进行合成的。它在二甲亚砜、二甲基乙酰胺和二甲基甲酰胺等碱性溶剂中完全解离。已通过电导法研究了其在非水溶剂中的解离。通过混合三氟甲磺酸与HNO3, 可形成三氟甲烷磺酸硝鎓,这是一种出色的硝化试剂。
應用
三氟甲磺酸可用作苯乙烯、六甲基环三硅氧烷 和 L,L-丙交酯的阳离子聚合的引发剂。
三氟甲磺酸是一种通用试剂,可用作以下研究的催化剂:
  • 芳香族化合物与苯甲酸甲酯的Friedel-Crafts酰化反应。
  • 二烷基二硫化物与末端炔烃的加成反应。
  • 合成含有三氟甲磺酸丙基铵和甲基侧链基团的单环四硅氧烷 (Am-CyTS)。
  • 制备用于合成氟化2,5-取代的1-乙基-1H-苯并咪唑衍生物的起始试剂。
  • 三氟甲磺酸芳基酯的合成、 链烯酸的内酯化E-烯烃的形成。
去糖基化剂
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Cationic polymerization of hexamethylcyclotrisiloxane by trifluoromethanesulfonic acid and its derivatives, 2. Reaction involving activated trifluoromethylsulfonates.
Toskas G, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 196(9), 2715-2735 (1995)
Shota Kinoshita et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(15), 5061-5065 (2015-04-01)
In this study, a single cyclic tetrasiloxane containing propylammonium trifluoromethanesulfonate and methyl side-chain groups (Am-CyTS) was selectively prepared by the hydrolytic condensation of 3-aminopropyldiethoxymethylsilane using aqueous superacid trifluoromethanesulfonic acid. The (1)H NMR spectrum of Am-CyTS in D2O exhibited a single
Tetrahedron, 49, 7119-7119 (1993)
Determination of the rate constants of the elementary steps in the cationic polymerization of styrene by trifluoromethanesulfonic acid.
Kunitake T and Takarabe K.
Macromolecules, 12(6), 1061-1067 (1979)
Synthesis, 735-735 (1993)
商品
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.
傅-克酰基化反应是一种芳烃与酰氯或酸酐使用强路易斯酸催化剂的反应。该反应通过亲电芳族取代进行,形成单酰化产物。