Merck
679658
Sigma-Aldrich
三(4-甲酰苯基)胺
97%
别名:
4,4',4''-腈三苯甲醛, 三(4-苯甲酰基)胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H15NO3
分子量:
329.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
244-248 °C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)C([H])=O)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C21H15NO3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-15H
InChI 密鑰
YOXHQRNDWBRUOL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于制备可自组装成 M4L4 四面体的三角形配体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, 3736-3736 (2007)
商品
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.