Merck
273341
Sigma-Aldrich
反式-2,3,4,5,6-五氟-β-硝基苯乙烯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6F5CH=CHNO2
分子量:
239.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
mp
19 °C (lit.)
密度
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F5NO2/c9-4-3(1-2-14(15)16)5(10)7(12)8(13)6(4)11/h1-2H/b2-1+
InChI 密鑰
LBBACRWAXVCTNR-OWOJBTEDSA-N
應用
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter